Fortfahren mit
930229
Tweezer
High Precision, Anti-Acid, Anti Mag
Synonym(e):
Grippers
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
41111761
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
General description
Anti-Acid/Anti-Mag SS - tips: straight, strong, sharp, fine, superior finish. OAL: 135mm, 5.3" Strong, sharp, fine tips.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tweezer
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. Are the tips of these forceps serrated? thanks
    1 answer
    1. The tips of the forceps in this product are not serrated. They are straight, fine, and sharp.