Fortfahren mit
T6165
Tweezers
Style #7, sharp, hooked, PTFE-coated, anti-magnetic stainless steel
Synonym(e):
bent needle tweezers, fine bent forceps, fine bent tweezers, Ted Pella 5627-TEF, laboratory forceps
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 143,00
Über diesen Artikel
NACRES:
MA.01
UNSPSC Code:
27112105
€ 143,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
PTFE-coated, anti-magnetic stainless steel
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Ted Pella 5627-TEF
size
115 mm
General description
Specifically designed for microscopy applications. All are ultra-high precision tools of Swiss manufacture.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
T4912T4787T6040
Tweezers Style #7, sharp, hooked, PTFE-coated, anti-magnetic stainless steel
T6165
Tweezers
Tweezers Style #7, sharp, hooked, anti-magnetic stainless steel
T4912
Tweezers
Tweezers Style #7, sharp, hooked, non-magnetic alloy (tips may be restraightened when bent)
T4787
Tweezers
Tweezers Style #5, Fine needle-sharp, PTFE-coated, anti-magnetic stainless steel
T6040
Tweezers
description
Style #7, sharp, hooked, PTFE-coated, anti-magnetic stainless steel
description
Style #7, sharp, hooked, anti-magnetic stainless steel
description
Style #7, sharp, hooked, non-magnetic alloy (tips may be restraightened when bent)
description
Style #5, Fine needle-sharp, PTFE-coated, anti-magnetic stainless steel
material
PTFE-coated, anti-magnetic stainless steel
material
anti-magnetic stainless steel
material
non-magnetic alloy (tips may be restraightened when bent)
material
PTFE-coated, anti-magnetic stainless steel
size
115 mm
size
115 mm
size
115 mm
size
110 mm
manufacturer/tradename
Ted Pella 5627-TEF
manufacturer/tradename
Ted Pella 507-NM
manufacturer/tradename
Ted Pella 527
manufacturer/tradename
Ted Pella 5622-TEF
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tweezers
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)