Merck
Z568708
Sigma-Aldrich
Aldrich® combustion apparatus platinum sample carrier
pkg of 1 ea
Synonym(e):
Combustion Apparatus
Größe auswählen
1 EA
€ 1.600,00
€ 1.600,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 1.600,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.43
€ 1.600,00
Check Cart for Availability
Verpackung
pkg of 1 ea
Allgemeine Beschreibung
Has a basket on lower end that holds the paper-wrapped sample.
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)