Merck
Z568716
Sigma-Aldrich
Aldrich® combustion apparatus black paper sample wrappers
sample L × W 32 mm × 30 mm, pkg of 100 ea
Größe auswählen
100 EA
€ 143,00
€ 143,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 EA
€ 143,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.43
€ 143,00
Check Cart for Availability
Verpackung
pkg of 100 ea
Allgemeine Beschreibung
Absorb heat quickly for infrared ignition. Sample area 32 x 30 mm, with 8 x 38 mm extending strip as fuse for ignition.
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)