Fortfahren mit
769894
Resomer® LG 824 S, Poly(L-lactid-co-glycolid)
ester terminated, Lactide: Glycolide 82:18
Synonym(e):
Resomer® LG 824 S, PLGA
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
HO[C3H4O2]n[C2H2O2]mCH3
CAS-Nummer:
MDL number:
NACRES:
NA.23
UNSPSC Code:
12162002
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
form
solid
viscosity
1.7-2.6 dL/g
mp
157-164 °C
transition temp
Tg 54-60 °C
storage temp.
2-8°C
General description
Resomer® LG 824 S, Poly(L-lactide-co-glycolide) (PLGA), is a semicrystalline, biocompatible, bioresorbable and biodegradable material with high porosity and high surface area. It can be processed by a variety of techniques such as electrospinning, electrospraying and wet spinning.
Application
PLGA can be used in the formation of a membrane for medical applications. It can also be used as a scaffold in tissue engineering.
Legal Information
RESOMER is a registered trademark of Evonik Rohm GmbH
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
769878769886769797
description
ester terminated, Lactide: Glycolide 82:18
description
ester terminated, lactide:glycolide 85:15
description
ester terminated, lactide:glycolide 85:15
description
ester terminated
viscosity
1.7-2.6 dL/g
viscosity
5.0-7.0 dL/g
viscosity
2.5-3.5 dL/g
viscosity
0.50-0.70 dL/g
form
solid
form
solid
form
solid
form
amorphous
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
mp
157-164 °C
mp
159-166 °C
mp
159-166 °C
mp
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
transition temp
Tg 54-60 °C
transition temp
Tg 53-63 °C
transition temp
Tg 53-63 °C
transition temp
Tg 48-54 °C
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)