The molecular weight for this product is approximately 450,000 g/mol.
Wichtige Dokumente
769886
Resomer® LG 855 S, Poly(L-lactid-co-glycolid)
ester terminated, lactide:glycolide 85:15
Synonym(e):
Resomer® LG 855 S, PLGA
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Form
solid
Zufuhrverhältnis
lactide:glycolide 85:15
Viskosität
2.5-3.5 dL/g
mp (Schmelzpunkt)
159-166 °C
Übergangstemp.
Tg 53-63 °C
Lagertemp.
2-8°C
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
-
분자량을 알고싶은데요 아무리 찾아봐도 알 수가 없네요