Merck
Z543276
Sigma-Aldrich
Kimble® Mikrokapillarpipetten
capacity 20 μL, accuracy: ±0.5%
Synonym(e):
71900-20
Größe auswählen
250 EA
€ 139,00
€ 139,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 EA
€ 139,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121500
eCl@ss:
32070205
NACRES:
NB.01
€ 139,00
Check Cart for Availability
Materialien
black
soda-lime glass
Verpackung
pack of 1000 ea
pack of 250 ea
Hersteller/Markenname
Kimble® 71900-20
Messbereich
accuracy: ±0.5%
Kapazität
20 μL
Allgemeine Beschreibung
Die Einweg-Pipetten sind auf "Inhalt" kalibriert. Die Pipetten sind 5 Zoll lang, die verschiedenen Größen farbcodiert. Aus Natronkalkglas. Jede Zylinderpackung wird mit einer Pipettierhilfe geliefert. Das Füllen ist einfach. Kapillarkräfte ziehen die Flüssigkeit in das Röhrchen. Zur Abgabe halten Sie einfach das Loch am Gummiball zu und drücken diesen zusammen.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Complies with ASTM Specification E672
  • Manufactured from soda-lime glass
  • Calibrated to contain
  • Packaged in easy-open cylinders for convenient dispensing
  • Each cylinder contains 250 pipets and one pipet device
Rechtliche Hinweise
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)