Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 pkg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 127,00 |
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.01
UNSPSC Code:
41121500
Manufacturer/tradename:
Drummond Scientific 5-000-1001-X
Material:
glass
Packaging:
pack of 100 ea
€ 127,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenmaterial
glass
packaging
pack of 100 ea
manufacturer/tradename
Drummond Scientific 5-000-1001-X
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable using :Suitable
capacity
1 - 5 μL
volume range
1-5 μL
General description
Calibrated glass microcapillary pipettes with separate stainless steel plunger wires. Not damaged by dry sterilization above 400 °F (205 °C). Pipette 50% glycerol solutions accurately without aerosol formation. Single-use disposable pipette and plunger to avoid cross-contamination.
Application
Designed specifically for use in PCR work
Packaging
Package contains 100 pipettes, 100 plunger wires, and one reusable ring-style handle.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description volume range 1-5 μL | description capacity 1-5 μL | description volume range 1-10 μL | description capacity 10 μL |
| manufacturer/tradename Drummond Scientific 5-000-1001-X | manufacturer/tradename Drummond Scientific 2-000-001 | manufacturer/tradename Drummond Scientific 5-000-1001-X10 | manufacturer/tradename Drummond Scientific 2-000-010 |
| material glass | material glass | material glass | material glass |
| packaging pack of 100 ea | packaging pack of 1, pack of 250 ea | packaging pack of 100 ea | packaging pack of 250 ea |
| volume range 1-5 μL | volume range - | volume range 1-10 μL | volume range - |
| capacity 1 - 5 μL | capacity 1-5 μL | capacity 10 μL | capacity 10 μL |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Microcapillary pipettes, positive displacement
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?