Fortfahren mit
P0549
Microcapillary tube, calibrated
capacity 1-5 μL
Synonym(e):
Microcapillary Tube
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
250 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 117,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.01
UNSPSC Code:
41121500
Manufacturer/tradename:
Drummond Scientific 2-000-001
Material:
glass
Packaging:
pack of 1, pack of 250 ea
€ 117,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
glass
packaging
pack of 1, pack of 250 ea
manufacturer/tradename
Drummond Scientific 2-000-001
measuring range
accuracy: ±0.5%
capacity
1-5 μL
color
color-coded white
General description
  • Drummond Calibrated Micropipettes provide accuracy and convenience for a wide variety of liquid transfer applications.
  • Made of high quality glass.
  • Fire polished micropipettes are imprinted with volume and a color-code bar for easy identification.
  • Calibrated "To Deliver."
High quality Drummond micropipettes are fire polished, imprinted with volume and a color-code bar for easy identification. Calibrated "To Deliver."
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
P0674P1049P0799
description
capacity 1-5 μL
description
capacity 10 μL
description
capacity 50 μL
description
capacity 20 μL
manufacturer/tradename
Drummond Scientific 2-000-001
manufacturer/tradename
Drummond Scientific 2-000-010
manufacturer/tradename
Drummond Scientific 2-000-050
manufacturer/tradename
Drummond Scientific 2-000-020
material
glass
material
glass
material
glass
material
glass
packaging
pack of 1, pack of 250 ea
packaging
pack of 250 ea
packaging
pack of 250 ea
packaging
pack of 250 ea
color
color-coded white
color
color-coded orange
color
color-coded green
color
color-coded black
measuring range
accuracy: ±0.5%
measuring range
accuracy: ±0.5%
measuring range
accuracy: ±0.5%
measuring range
accuracy: ±0.5%
capacity
1-5 μL
capacity
10 μL
capacity
50 μL
capacity
20 μL
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Microcapillary tube, calibrated
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)