Fortfahren mit
P6804
Microcapillary pipettes, positive displacement
volume range 1-10 μL
Synonym(e):
Positive Displacement Pipettes
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 pkg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 120,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.01
UNSPSC Code:
41121500
Manufacturer/tradename:
Drummond Scientific 5-000-1001-X10
Material:
glass
Packaging:
pack of 100 ea
€ 120,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
glass
packaging
pack of 100 ea
manufacturer/tradename
Drummond Scientific 5-000-1001-X10
capacity
10 μL
volume range
1-10 μL
General description
Calibrated glass microcapillary pipettes with separate stainless steel plunger wires. Not damaged by dry sterilization above 400 °F (205 °C). Pipette 50% glycerol solutions accurately without aerosol formation. Single-use disposable pipette and plunger to avoid cross-contamination.
Application
Designed specifically for use in PCR work
Packaging
Package contains 100 pipettes, 100 plunger wires, and one reusable ring-style handle.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
P0549P6679P0674
material
glass
material
glass
material
glass
material
glass
manufacturer/tradename
Drummond Scientific 5-000-1001-X10
manufacturer/tradename
Drummond Scientific 2-000-001
manufacturer/tradename
Drummond Scientific 5-000-1001-X
manufacturer/tradename
Drummond Scientific 2-000-010
packaging
pack of 100 ea
packaging
pack of 1, pack of 250 ea
packaging
pack of 100 ea
packaging
pack of 250 ea
volume range
1-10 μL
volume range
-
volume range
1-5 μL
volume range
-
capacity
10 μL
capacity
1-5 μL
capacity
1 - 5 μL
capacity
10 μL
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)