Merck
Z530743
Sigma-Aldrich
Platzsparender Vakuumverteiler
positions, 8, L 420 mm
Größe auswählen
1 EA
€ 1.680,00
€ 1.680,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 1.680,00
About This Item
UNSPSC-Code:
40161501
NACRES:
NB.79
€ 1.680,00
Check Cart for Availability
Leistungsmerkmale
positions 8
Länge
420 mm
Allgemeine Beschreibung
Besonders kompaktes Design für Laboratorien, wo der Platz sehr knapp ist.Merkmale:
  • 35% kleiner als normale 5-fach Verteilerbänke
  • Kompakte Bauform, trotzdem leicht zu montieren
  • PTFE-Vakuumventile von J. Young
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)