Fortfahren mit
M4664
Nalgene®-Vakuumverteiler
autoclavable
Synonym(e):
moisture extraction device, sample protection unit, Nalgene DS0345-0001, manifold, stainless steel vacuum manifold
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.970,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.24
UNSPSC Code:
41104900
Packaging:
pack of 1 ea
Manufacturer/tradename:
Nalgene DS0345-0001
€ 1.970,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
feature
autoclavable
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Nalgene DS0345-0001
General description
Edelstahl mit PTFE Stopfen. Drei Vakuumanschlüsse mit separatem Ventil. Schlauchanschluss 9.5 mm ID Vakuumschlauch.
Legal Information
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
Z354074D2547D2797
manufacturer/tradename
Nalgene DS0345-0001
manufacturer/tradename
Nalgene® 5310-0250
manufacturer/tradename
Nalgene® 5309-0250
manufacturer/tradename
Nalgene® 5311-0250
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
feature
autoclavable
feature
autoclavable: no
feature
autoclavable
feature
autoclavable: no
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)