10803
Apiezon® N
grease (consistency similar to rubber)
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
grease (consistency similar to rubber)
Qualitätsniveau
Verunreinigungen
polymer hydrocarbon with higher molecular weight
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)