Merck
Z260789
Sigma-Aldrich
Fluorinierte Nalgene® Ballonflaschen mit Hahn
capacity 20 L (5 gal)
Synonym(e):
carboys, nalgene bottles, nalgene containers
About This Item
UNSPSC-Code:
41121820
NACRES:
NB.35
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Nalgene DS2327-0050
H × B × L
381 mm × 219 mm × 318 mm
Kapazität
20 L (5 gal)
Allgemeine Beschreibung
Rechtwinklige Behälter als Spender für verschiedene Lösemittel. Die fluorinierte HDPE-Oberfläche verbessert die Rückhalteeigenschaften und reduziert die Absorption und das Eindringen von Lösungsmitteln. Geprägte Graduierung in gal. und L. Deckelgröße 100 mm
Rechtliche Hinweise
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries