Merck
TMO2320-0050
Nalgene® rectangular carboy
high-density polyethylene, volume 20 L, case of 4 ea
Synonym(e):
carboys, nalgene carboys
Größe auswählen
4 EACH
€ 1.030,00
€ 1.030,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
4 EACH
€ 1.030,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.35
€ 1.030,00
Check Cart for Availability
Materialien
high-density polyethylene
polypropylene screw closure
rectangular
Verbindung
top Joints threaded neck (100-415)
Verpackung
case of 4 ea
Hersteller/Markenname
Nalgene 2320-0050
Hals ID
86 mm
Volumen
20 L
20000 mL
Allgemeine Beschreibung
Eingeprägte Graduierung in L und gal.ausgeformt. Tragegriff aus Edelstahl zwischen dem Hals befestigt. HDPE mit weißem Schraubverschluß. Öffnung (100mm)
Größe L 318xB 219xH 381
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • With tap and screw cap made of polypropylene and TPE seal
  • Wide neck opening allows easy filling, decanting and cleaning of carboys
  • Molded-in graduations in 1 gallon or 5L increments make dispensing easy Stainless steel handle for easy transport of the canisters
  • The tap attachment, which is incorporated in one piece, offers stability and leak protection
  • The tap is supplied with a practical hose adapter for a wide range of applications
  • The rectangular shape saves valuable space on your laboratory bench
  • Graduated/Leakproof†
Rechtliche Hinweise
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)