Merck
Z178128
Scienceware® Teströhrchenständer, schwere Ausführung
Holds 15 x 27-30 mm tubes
Größe auswählen
1 EA
€ 54,40
€ 54,40
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 54,40
About This Item
UNSPSC-Code:
41122804
NACRES:
NB.35
€ 54,40
Check Cart for Availability
Materialien
polypropylene
Leistungsmerkmale
Holds 15 x 27-30 mm tubes
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Bel-Art F18859-0000
L × B × H
213 mm × 110 mm × 127 mm
Allgemeine Beschreibung
Durchsichtiges PP, stapelbar; dampfautoklavierbar, bis 121°C, Reihen sind nummeriert und beschriftet. Die Fußplatte hat Drainage-Löcher. An der oberen Platte befinden sich Handgriffe.
Rechtliche Hinweise
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)