Z691461
Universal tube rack
Größe auswählen
€ 56,00
Größe auswählen
About This Item
€ 56,00
Empfohlene Produkte
Materialien
polypropylene
Leistungsmerkmale
Holds 12 x 15-50 mL tubes
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Heathrow Scientific HD24330A
L × B × H
194 mm × 140 mm × 51 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
- Holds up to 12 similar size tubes
- Imprinted references for easy identification
- Generously-sized handles for easy transport
- Accepts tubes from 15 mL to 50 mL (diameter of 16 mm - 30 mm)
- No assembly required
Not recommended for cleaning in autoclave.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)