Über diesen Artikel
NACRES:
NB.11
UNSPSC Code:
41122804
Manufacturer/tradename:
Corning 4366
Feature:
Holds 25 x 15 mL tubes, Holds 25 x 50 mL tubes
Material:
polystyrene
Packaging:
case of 20, pack of 20
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenmaterial
polystyrene
sterility
non-sterile
feature
Holds 25 x 15 mL tubes, Holds 25 x 50 mL tubes
packaging
case of 20, pack of 20
manufacturer/tradename
Corning 4366
capacity
25 tubes
color
white
General description
Corning® Universal Rack for 15 mL and 50 mL Conical Bottom Centrifuge Tubes
- Manufactured out of polystyrene foam
- Economical storage of 15 mL and 50 mL centrifuge tubes
- Designed to hold up to 25 x 15 mL or 50 mL conical bottom centrifuge tubes
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?