Fortfahren mit
P6977
Scienceware® petri dish incubation tray
size × H 9 7/8 in. (251 mm) × 9 5/16 in. (237 mm) × 1 3/8 in. (35 mm), stackable
Synonym(e):
189831000, F18983-1000, cell cultivation dish, cell culture dish, cell incubator, petri dish
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
3 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 94,50
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.14
UNSPSC Code:
41122800
Manufacturer/tradename:
Bel-Art F18983-1000
Feature:
Holds 15 x 60 mm plates, Holds 5 x 100 mm plates
Material:
polypropylene , rectangular
Packaging:
pack of 3 ea
€ 94,50
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
polypropylene , rectangular
feature
Holds 15 x 60 mm plates, Holds 5 x 100 mm plates
packaging
pack of 3 ea
manufacturer/tradename
Bel-Art F18983-1000
size × H
9 7/8 in. (251 mm) × 9 5/16 in. (237 mm) × 1 3/8 in. (35 mm)
compatibility
for use with Petri Dishes
General description
Increase overall capacity of your incubator with stackable petri dish incubation trays. Designed to hold five 100 mm diameter or fifteen 60 mm diameter petri dishes, each polypropylene tray is provided with two large label areas for critical sample identification by marker or label.
Legal Information
Scienceware is a registered trademark of Bel-Art Products, a division of SP
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
BAF189910000Z178128Z178063
material
polypropylene , rectangular
material
polypropylene
material
polypropylene
material
polypropylene
feature
Holds 5 x 100 mm plates, Holds 15 x 60 mm plates
feature
Holds 42 x 100 mm plates
feature
Holds 15 x 27-30 mm tubes
feature
Holds 72 x 10-13 mm tubes
manufacturer/tradename
Bel-Art F18983-1000
manufacturer/tradename
Bel-Art F18991-0000
manufacturer/tradename
Bel-Art F18859-0000
manufacturer/tradename
Bel-Art F18855-0000
packaging
pack of 3 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
size × H
9 7/8 in. (251 mm) × 9 5/16 in. (237 mm) × 1 3/8 in. (35 mm)
size × H
-
size × H
-
size × H
-
compatibility
for use with Petri Dishes
compatibility
for use with Petri Dishes
compatibility
-
compatibility
-
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)