Merck
Z256919
Ace Vakuumabscheider mit Gewindeeinlass/-auslass
O.D. 90 mm, L 350 mm, inner tube O.D. 24 mm
Größe auswählen
1 EA
€ 458,00
€ 458,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 458,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41104812
NACRES:
NB.43
€ 458,00
Check Cart for Availability
Hersteller/Markenname
Ace Glass 874668
Länge
350 mm
AD
90 mm
Innenschlauch AD
24 mm
Allgemeine Beschreibung
Mit Schraub-Ein- und Auslässen. Körper mit ACE Verschraubung und mit einstellbarem Innenrohr, durch Nylonbuchsen und FETFE-O-Ringe gesichert. Die Kühlfalle hat #15 ACE Verschraubungen an Ein- und Auslaß für UHDPE Schlaucholioven. Leckdichte Verbindung wird durch einfaches Anziehen der Verschraubung erreicht!
Rechtliche Hinweise
FETFE is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)