Merck
Z549460
Sigma-Aldrich
Aldrich® Vakuumfalle
Inlet, 90° bend, O.D. × H 45 mm × 300 mm
Größe auswählen
1 EA
€ 122,00
€ 122,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 122,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41104812
NACRES:
NB.43
€ 122,00
Check Cart for Availability
AD × H
45 mm × 300 mm
Einlass AD
22 mm
Allgemeine Beschreibung
Mit Eingangsstutzen in gerader oder gewinkelter Ausführung (mit 90°). Einfache Ausführung, aus einem Stück gefertigt.
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)