Merck
Z126071
Ace vacuum trap with threaded nylon bushing
O.D. 32 mm, L 250 mm, inner tube O.D. 14 mm
Größe auswählen
1 EA
€ 127,00
€ 127,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 127,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41104812
NACRES:
NB.43
€ 127,00
Check Cart for Availability
Hersteller/Markenname
Ace Glass 8746-12
Länge
250 mm
AD
32 mm
Innenschlauch AD
14 mm
Verwandte Kategorien
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)