Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 ea | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 173,00 |
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
40161501
Manufacturer/tradename:
V415045
Joint:
joint: ST/NS35/20
€ 173,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenjoint
joint: ST/NS35/20
manufacturer/tradename
V415045
General description
For use with vacuum manifolds having 35/20 socket joints. Please order tubing adapters and ball joint clamp separately.
Accessories:
SYNV175037 Top tubing adapter
SYNV175038 Middle tubing adapter
SYNV175039 Bottom tubing adapter
Z154075 Clamp for 35/20 ball joint
Accessories:
SYNV175037 Top tubing adapter
SYNV175038 Middle tubing adapter
SYNV175039 Bottom tubing adapter
Z154075 Clamp for 35/20 ball joint
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description joint: ST/NS 35/20 | description body O.D. 50 mm, L 250 mm , below joint | description body O.D. 50 mm, body L 250 mm | description body O.D. 60 mm, L 300 mm , below joint |
| manufacturer/tradename V415045 | manufacturer/tradename Synthware V105045 | manufacturer/tradename V325045 | manufacturer/tradename Synthware V105550 |
| joint joint: ST/NS35/20 | joint - | joint - | joint - |
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?