Merck
Z136107
Sigma-Aldrich
Scienceware® Pipettenständer
holds 50 pipettes vertically in a 5 × 10 arrangement
Größe auswählen
1 EA
€ 57,40
€ 57,40
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 57,40
About This Item
UNSPSC-Code:
41122801
NACRES:
NB.01
€ 57,40
Check Cart for Availability
Materialien
polypropylene
Leistungsmerkmale
Holds 50x pipettes
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Bel-Art F18953-0000
L × B × H
8.375 cm × 4.5 cm × 8.75 cm
Allgemeine Beschreibung
Das geformte PP-Rack ist autoklavierbar (121 °C). Fasst vertikal 50 Pipetten in einer 5 x 10 Anordnung. Die Löcher im oberen und mittleren Boden haben einen Durchmesser von 16 mm, und die Löcher im unteren Boden verjüngen sich von 16 bis 6 mm. Der untere Boden verhindert, dass die Pipettenspitzen den Tisch darunter berühren.
Rechtliche Hinweise
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)