Merck
Z503673
Sigma-Aldrich
Scienceware® rotary pipette stand
holds up to 94 pipettes and swivels for easy access
Größe auswählen
1 EA
€ 98,90
€ 98,90
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 98,90
About This Item
UNSPSC-Code:
41121500
NACRES:
NB.01
€ 98,90
Check Cart for Availability
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Bel-Art F18957-0000
Allgemeine Beschreibung
PP- und PVC-Ständer für bis zu 96 Pipetten und drehbarer Scheibe für einfache Handhabung. Unterteil mit Tropfgitter und Auffangschale. Höhe: 48 cm Durchmesser: 18 cm.
Rechtliche Hinweise
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)