Merck
Z123552
Sigma-Aldrich
Fluorolube®
Größe auswählen
1 EA
€ 220,00
€ 220,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 220,00
About This Item
UNSPSC-Code:
23151816
NACRES:
SB.32
€ 220,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Parameter
1370-4000 cm-1 spectral range
Methode(n)
IR spectroscopy: suitable
Allgemeine Beschreibung
für IR-Verreibungen, 1 oz. Packung
Rechtliche Hinweise
Fluorolube is a registered trademark of Gabriel Performance Products, LLC
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)