Fortfahren mit
A5177
Aspirator tube assemblies for calibrated microcapillary pipettes
pkg of 5 ea
Synonym(e):
Aspirator Tube Assemblies, Microcapillary Pipettes, Tube Assemblies for Pipettes
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 19,80
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.01
UNSPSC Code:
41121500
€ 19,80
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
packaging
pkg of 5 ea
General description
Consists of flexible silicone rubber nosepiece, hard plastic mouthpiece, and 15 inches of latex tubing.
Application
Aspirator tube assemblies for calibrated microcapillary pipettes have been used:
  • as a mouthpiece for pipettes to gently suction out plasmid solution
  • to aid during intrathoracic injection using a glass needle
  • as a mouth pipette attached to glass needles for transferring melanocytes to the culture dishes
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
P4925P0549P0799
packaging
pkg of 5 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1, pack of 250 ea
packaging
pack of 250 ea
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)