Fortfahren mit
330779
Mineralöl
viscous liquid, light
Synonym(e):
White mineral oil (petroleum)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.21
EC Number:
232-455-8
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Mineralöl, light
Quality Segment
form
viscous liquid
color
white
refractive index
n20/D 1.467 (lit.)
density
0.833 g/mL at 25 °C
InChI key
AEOVEGJBKQQFOP-DDVLFWKVSA-L
General description
Mineralöl, auch als flüssiges Paraffin bezeichnet, ist ein weißes, geruchloses Öl aus Petroleum. Wird als Schmiermittel und Trennmittel verwendet. Es setzt sich aus gesättigten und aromatischen Kohlenwasserstoffen zusammen. Es ist hauptsächlich in Formulierungen von Haaröl und in flüssigen Weichmachern enthalten, die in Kosmetika verwendet werden.
Application
  • Temperature-Insensitive Nonpolar Suspensions of Polyoxyethylene Alkyl Ether-Grafted Silica Nanoparticles.: In diesem Artikel wird die Stabilität unpolarer Suspensionen mit Mineralöl untersucht und ihre Bedeutung für die Verbesserung der Leistung von Nanopartikelsuspensionen in verschiedenen industriellen Anwendungen hervorgehoben (Chu et al., 2024).
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
PHR2881M1180M8410
description
light
description
pharmaceutical secondary standard, reference material
description
meets USP testing specifications
description
light oil, (neat)
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
200
Quality Level
200
form
viscous liquid
form
-
form
liquid
form
light oil
density
0.833 g/mL at 25 °C
density
-
density
0.81-0.89 g/cm3 at 15 °C
density
0.84 g/mL at 25 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.467 (lit.)
refractive index
n20/D 1.467 (lit.)
refractive index
n20/D 1.467 (lit.)
refractive index
n20/D 1.467 (lit.)
color
white
color
-
color
-
color
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Mineralöl
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
No data available
flash_point_c
No data available
ppe
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. Does this contain toluene?
    1 answer
    1. This mineral oil product consists of a mixture of paraffinic hydrocarbons (aliphatic hydrocarbons). This item also contains 20 ppm dl-alpha tocopherol as a stabilizer. The presence of Toluene has not been determined.
      Helpful?
  4. Do PX0045, M8410, M5904, 330779, and 1.07160 contain a stabilizing agent, such as tocopherol?
    1 answer
    1. Product M8410 contains '10 ppm alpha-tocopherol'. Product M5904 'may contain up to 10 ppm alpha-tocopherol'. Product 330779 contains 'less than 20 ppm dl-alpha tocopherol'. Product PX0045 has 'less than 20 ppm dl-alpha tocopherol'. Product 1.07160 does not contain any antioxidant/stabilizer.
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review