Fortfahren mit
F3556
Fluorinert FC-770
liquid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.75
MDL number:
Produktname
Fluorinert FC-770,
form
liquid
Quality Segment
color
colorless
viscosity
0.7-0.9 cSt(25 °C)
density
1.760-1.800 g/mL
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C10F22/c11-1(12,3(15,16)5(19,20)7(23,24)9(27,28)29)2(13,14)4(17,18)6(21,22)8(25,26)10(30,31)32
InChI key
BPHQIXJDBIHMLT-UHFFFAOYSA-N
General description
Fluorinert gehört zur Gruppe der aliphatischen Verbindungen. Es gilt aufgrund seiner hohen inerten Natur als Druckmittler. Fluorinert Elektronik Flüssigkeit FC-770 ist eine thermisch stabile, vollfluorierte Flüssigkeit, die aufgrund ihrer idealen Eigenschaften in vielen verschiedenen Branchen als Wärmeträgerflüssigkeit eingesetzt wird. Die inerte Natur von Fluorinert FC-770 ermöglicht den Einsatz als direkte Einphasen- und Zweiphasen-Kontaktkühlung in bestimmten Supercomputern und empfindlicher Militärelektronik. Die hohe dielektrische Stärke und der hohe elektrische Widerstand sind ideal für Anwendungen in Hochspannungstransformatoren und der Leistungselektronik. In der Halbleiterindustrie ist die Fluorinert Flüssigkeit FC-770 aufgrund ihres breiten Flüssigkeitsbereichs gut für die Kühlung von Ionenimplantations-, Trockenätz- und CVD-Anlagen geeignet. Der niedrige Stockpunkt der Flüssigkeit ermöglicht auch den Einsatz in Wärmeschock-Tests und Testgeräten.
Application
Fluorinert FC-770 wurde in einem Mausmodell als Einlaufmittel in einer Studie zu multimodalen Bildgebungsverfahren (MRC und Endoskopie) für die quantitative Analyse der Auswirkungen von Rapamycin auf Adenome im Dickdarm eingesetzt. Im gleichen Zusammenhang wurde es auch für die anatomische und funktionelle (dynamische kontrastverstärkte MRT) Bewertung von Dickdarmpolypen in Mäusen mit multiplen intestinalen Neoplasien eingesetzt. Es kann darüber hinaus auch als Verbindung für die Kalibrierung eines Elektronenstoß-Ionisation (EI)-Massenspektrometers verwendet werden.
Packaging
Verpackt und vertrieben durch Sigma-Aldrich
Other Notes
Fluorinert FC-770 ist eine thermisch stabile, vollfluorierte Flüssigkeit mit hoher dielektrischer Stärke und hohem elektrischen Widerstand.
Legal Information
Fluorinert is a trademark of 3M Company
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)