Merck
Z122661
Sigma-Aldrich
Bronze-Kugelventil
chrome-plated (¼ turn operation)
Synonym(e):
Brass Ball Valve, Bronze Shut-Off Valve
Größe auswählen
1 EA
€ 37,10
€ 37,10
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 37,10
About This Item
UNSPSC-Code:
40141600
NACRES:
NB.43
€ 37,10
Check Cart for Availability
Materialien
chrome-plated (¼ turn operation)
Verpackung
pkg of 1 ea
Messbereich Druck
≤600 psi
NPTM x NPTF
1/4 in. × 1/4 in. , lock out feature
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)