Merck
Z175277
Sigma-Aldrich
Sure/Pac Stahl-Probenzylinder
capacity 900 mL, diam. 3 in.
Synonym(e):
Sample Cylinder, Steel Sample Cylinder, Sure/Pac Cylinder
Größe auswählen
1 EA
€ 65,20
€ 65,20
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 65,20
About This Item
UNSPSC-Code:
41100000
NACRES:
NB.43
€ 65,20
Check Cart for Availability
Kapazität
900 mL
Durchmesser
3 in.
Allgemeine Beschreibung
Niederdruck-Stahlzylinder mit 6,4mm (1/4 Zoll)-NPTF-Einlassgewinde. Für Transport und Aufbewahrung verflüssigter Gase und luftempfindlicher Flüssigkeiten.
Rechtliche Hinweise
Sure/Pac is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1