Merck
Z122645
Sigma-Aldrich
Sure/Pac Stahl-Probenzylinder
capacity 2.2 L, diam. 4.25 in.
Größe auswählen
1 EA
€ 136,00
€ 136,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 136,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41100000
NACRES:
NB.43
€ 136,00
Check Cart for Availability
Kapazität
2.2 L
Durchmesser
4.25 in.
Allgemeine Beschreibung
Niederdruck-Stahlzylinder mit 6,4mm (1/4 Zoll)-NPTF-Einlassgewinde. Für Transport und Aufbewahrung verflüssigter Gase und luftempfindlicher Flüssigkeiten.
Rechtliche Hinweise
Sure/Pac is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)