Merck
Z513539
Sigma-Aldrich
Aldrich® Mini-Gasregler
brass body
Synonym(e):
Small Gas Regulator
Größe auswählen
1 EA
€ 784,00
€ 784,00
Voraussichtliches Versanddatum29. März 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 784,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41100000
NACRES:
NB.51
€ 784,00
Voraussichtliches Versanddatum29. März 2025
Materialien
brass body
Allgemeine Beschreibung
Einstufiger kleiner Druckminderer für Reinstgase, aus Edelstahl. Ausgangsdruck 0-2 bar, Anschlüsse eingangsseitig 1/4 in. NPTF , ausgangsseitig als Schlauchanschluss
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Questions
  1. Could you please provide the dimensions, specifically the length, height, and width, of the mini gas regulator Z513539? I'm looking to get a rough estimate of its size.
    1 answer
    1. As per the supplier, the dimensions of Z513539 are 117 x ~54 x 117 mm (estimated value, inlet and outlet port not included).