Merck
257168
Sigma-Aldrich
Triethylaluminium
93%
Synonym(e):
Aluminiumtriethanid
About This Item
Lineare Formel:
Al(C2H5)3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
114.16
Beilstein:
3587229
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Dampfdruck
1 mmHg ( 62.2 °C)
Qualitätsniveau
Assay
93%
bp
128-130 °C/50 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−50 °C (lit.)
Dichte
0.835 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC[Al](CC)CC
InChI
1S/3C2H5.Al/c3*1-2;/h3*1H2,2H3;
InChIKey
VOITXYVAKOUIBA-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Triethylaluminum can undergo 1,4-addition to 2-cyclopentenone in the presence of a chiral diphosphite ligand to form 3-ethylcyclopentanone.
Verpackung
Packaged in Sure/Pac carbon steel cylinders with 1/4" NPTM chrome-plated bronze ball valve
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Sure/Pac is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Empfehlung
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Septumeinlassadapter
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
FlameCorrosion
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Pyr. Liq. 1 - Self-heat. 2 - Skin Corr. 1A - Water-react 1
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1
1 of 1
Copper-catalyzed enantioselective conjugate addition of triethylaluminum to 2-cyclopentenone
Su L, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 14(13), 1865-1869 (2003)