Merck
Z114219
Sigma-Aldrich
Handbetriebene Krimpzange für Aluminiumkappen
O.D. 8 mm
Größe auswählen
1 EA
€ 487,00
€ 487,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 487,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
NACRES:
NB.11
€ 487,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
AD
8 mm
Allgemeine Beschreibung
Zum Verschliessen von Serumprobenfläschchen.
to attach aluminum seals to bottles and vials
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)