Fortfahren mit
33183
Manuelle Öffnungszange
for use with 20mm crimp seals, pkg of 1 ea
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41122001
NACRES:
NB.43
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
Hand decapper
packaging
pkg of 1 ea
compatibility
for use with 20mm crimp seals
General description
Hand decapper is used for quick and easy removal of a 20mm aluminum seal.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
Z292133Z29216833281
description
for use with 20mm crimp seals, pkg of 1 ea
description
O.D. 11 mm
description
O.D. 20 mm
description
for use with 11 mm crimp seals, pkg of 1 ea
compatibility
for use with 20mm crimp seals
compatibility
-
compatibility
-
compatibility
for use with 11 mm crimp seals
description
Hand decapper
description
-
description
-
description
Decapper, pliers style
packaging
pkg of 1 ea
packaging
-
packaging
-
packaging
pkg of 1 ea
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Manuelle Öffnungszange
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)