Merck
Z114227
Supelco
Handbetriebene Krimpzange für Aluminiumkappen
O.D. 11 mm
Größe auswählen
1 EA
€ 475,00
€ 475,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 475,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
NACRES:
NB.11
€ 475,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
AD
11 mm
Allgemeine Beschreibung
Zum Verschliessen von Serumprobenfläschchen.
Sonstige Hinweise
Fünfteiliger Verschlußmechanismus, schliesst auch Lochdeckel sicher ab.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)