This vial decapper is used with 20 mm crimp seals. Cap size information for the 100 and 200 unit botox bottles is not available.
Fortfahren mit
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41122001
NACRES:
NB.43
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltendescription
Decapper, pliers style
packaging
pkg of 1 ea
compatibility
for use with 20mm crimp seals
General description
We recommend the 20mm pliers-type decapper (33283) for use with the BiMetal magnetic crimp seals.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description for use with 20mm crimp seals, pkg of 1 ea | description for use with 11 mm crimp seals, pkg of 1 ea | description for use with 13mm crimp seals, pkg of 1 ea | description O.D. 20 mm |
| compatibility for use with 20mm crimp seals | compatibility for use with 11 mm crimp seals | compatibility for use with 13mm crimp seals | compatibility - |
| packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging - |
| description Decapper, pliers style | description Decapper, pliers style | description Decapper, pliers style | description - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fläschchenöffner, Zange
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
-
is this product suitable for decapping 100 and 200 unit botox bottles?