Merck
W6551
Natriumbicarbonat-13C
API for Clinical Studies, 98 atom % 13C
Synonym(e):
Natriumhydrogencarbonat-13C
About This Item
Lineare Formel:
NaH13CO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
85.00
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12142200
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Qualität
cGMP
Isotopenreinheit
98 atom % 13C
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+1
Lagertemp.
15-25°C
SMILES String
[Na].O[13C](O)=O
InChI
1S/CH2O3.Na/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+1/p-1/i1+1;
InChIKey
UIIMBOGNXHQVGW-YTBWXGASSA-M
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)