Merck
W323130
Sigma-Aldrich
2-(Methylthio)pyrazin
FG
Synonym(e):
Methyl pyrazinyl sulfide
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H6N2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
126.18
FEMA-Nummer:
3231
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
14.034
NACRES:
NA.21
Organoleptisch:
hazelnut; musty; nutty
Qualität:
FG
Halal
Kosher
Biologische Quelle:
synthetic
Nahrungsmittelallergen:
no known allergens
Biologische Quelle
synthetic
Qualität
FG
Halal
Kosher
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
42.5-45.5 °C
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
hazelnut; musty; nutty
SMILES String
CSC1=CN=CC=N1
InChI
1S/C5H6N2S/c1-8-5-4-6-2-3-7-5/h2-4H,1H3
InChIKey
KBPBOWBQRUXMFV-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)