Merck
W320803
Sigma-Aldrich
(Methylthio)methylpyrazin
mixture of isomers, ≥98%, FG
Synonym(e):
Popcorn-Thiopyrazin
Größe auswählen
W320803-SAMPLE-K
€ 47,40
100 G
€ 285,00
1 KG
€ 1.280,00
€ 47,40
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
W320803-SAMPLE-K
€ 47,40
100 G
€ 285,00
1 KG
€ 1.280,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H8N2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
140.21
FEMA-Nummer:
3208
EG-Nummer:
CoE-Nummer:
2290
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
14.035
NACRES:
NA.21
€ 47,40
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agentur
follows IFRA guidelines
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
Assay
≥98%
Brechungsindex
n20/D 1.583 (lit.)
Dichte
1.145 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Allergener Duftstoff
no known allergens
Organoleptisch
cocoa; coffee; hazelnut; roasted
SMILES String
CSc1cnc(C)cn1.CSc2nccnc2C
InChI
1S/2C6H8N2S/c1-5-3-8-6(9-2)4-7-5;1-5-6(9-2)8-4-3-7-5/h2*3-4H,1-2H3
InChIKey
PYWKOMLPQRZQSD-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
(Methylthio)methylpyrazin (Isomerengemisch) ist ein Gemisch aus Pyrazinverbindungen, die sich vor allem in Lebensmitteln durch die Maillard-Reaktion zwischen Zuckern und Proteinen beim Kochen oder Braten bilden.[1] Es kommt in Tabak natürlich vor.[2]
Biochem./physiol. Wirkung
Geschmack bei 3–10 ppm
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
192.2 °F
Flammpunkt (°C)
89 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Flavours and Fragrances (1997)
The Chemical Components of Tobacco and Tobacco Smoke (2016)
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 25, 52-52 (2000)