Merck
W330906
Sigma-Aldrich
2-Methylpyrazin
≥99%, FCC, FG
Synonym(e):
2-Methyl-1,4-diazin
Größe auswählen
W330906-SAMPLE-K
€ 47,40
100 G
€ 87,30
1 KG
€ 159,00
5 KG
€ 527,00
€ 47,40
Voraussichtliches Versanddatum02. April 2025
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
W330906-SAMPLE-K
€ 47,40
100 G
€ 87,30
1 KG
€ 159,00
5 KG
€ 527,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H6N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
94.11
FEMA-Nummer:
3309
Beilstein:
105778
EG-Nummer:
CoE-Nummer:
2270
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
14.027
NACRES:
NA.21
Organoleptisch:
musty; nutty; peanut
Qualität:
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Biologische Quelle:
synthetic
Agentur:
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Nahrungsmittelallergen:
no known allergens
€ 47,40
Voraussichtliches Versanddatum02. April 2025
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agentur
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
Assay
≥99%
Brechungsindex
n20/D 1.504 (lit.)
bp
135 °C/761 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−29 °C (lit.)
Dichte
1.03 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Allergener Duftstoff
no known allergens
Organoleptisch
musty; nutty; peanut
SMILES String
Cc1cnccn1
InChI
1S/C5H6N2/c1-5-4-6-2-3-7-5/h2-4H,1H3
InChIKey
CAWHJQAVHZEVTJ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
2-Methylpyrazin ist einer der vorwiegenden flüchtigen Aromastoffe in Reiswaffeln[1], gerösteten Erdnüssen[2][3] und Sojabohnenprodukten. [4][5][6]
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
122.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
50 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Pyrazine contents and oxidative stabilities of roasted soybean oils.
Jung MY, et al.
Food Chemistry, 60(1), 95-102 (1997)
Shoyu (soy sauce) volatile flavor components: basic fraction.
Nunomura N, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 42(11), 2123-2128 (1978)
`Flavor?fade?and Off?Flavors in Ground Roasted Peanuts As Related to Selected Pyrazines and Aldehydes
Warner KJH, et al.
Journal of Food Science, 61(2), 469-472 (1996)
Volatile flavor components of deep fat-fried soybeans.
Wilkens WF & Lin FM.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 18(3), 337-339 (1970)
Odor threshold levels of pyrazine compounds and assessment of their role in the flavor of roasted foods.
Koehler PE, et al.
Journal of Food Science, 36(5), 816-818 (1971)