W220500
Butyl (S)-(−)-lactat
≥97%, FG
Synonym(e):
(−)-Butyl-L-lactat
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agentur
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Dampfdichte
4 (20 °C, vs air)
Assay
≥97%
Selbstzündungstemp.
720 °F
Verunreinigungen
may contain ≤0.5% 1-Butanol (residual solvent)
bp
185-187 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−28 °C (lit.)
Dichte
0.984 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Allergener Duftstoff
no known allergens
Organoleptisch
creamy; waxy; earthy
SMILES String
CCCCOC(=O)[C@H](C)O
InChI
1S/C7H14O3/c1-3-4-5-10-7(9)6(2)8/h6,8H,3-5H2,1-2H3/t6-/m0/s1
InChIKey
MRABAEUHTLLEML-LURJTMIESA-N
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
156.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
69 °C - closed cup