Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 179,00 |
Über diesen Artikel
Quality Segment
assay
80%
refractive index
n20/D 1.585 (lit.)
bp
213-214 °C (lit.)
density
1.15 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
thioether
SMILES string
CSc1nccnc1C
InChI
1S/C6H8N2S/c1-5-6(9-2)8-4-3-7-5/h3-4H,1-2H3
InChI key
PPPFFGVGWFKTHX-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description 80% | description 97% | description 98% | description ≥99%, FCC, FG |
| assay 80% | assay 97% | assay 98% | assay ≥99% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 300, 400 |
| refractive index n20/D 1.585 (lit.) | refractive index n20/D 1.572 | refractive index n20/D 1.465 (lit.) | refractive index n20/D 1.46 (lit.) |
| density 1.15 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.007 g/mL at 25 °C | density 1.077 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.032 g/mL at 25 °C (lit.) |
| bp 213-214 °C (lit.) | bp - | bp 74-75 °C/13 mmHg (lit.) | bp 197 °C (lit.) |
| functional group thioether | functional group thioether | functional group thioether, ester | functional group - |
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
210.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
98.9 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?