Fortfahren mit
401765
Benzol
anhydrous, 99.8%
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
78.11
UNSPSC Code:
12352002
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-753-7
Beilstein/REAXYS Number:
969212
MDL number:
Assay:
99.8%
Grade:
anhydrous
Technique(s):
toxicology assay: suitable
Bp:
80 °C (lit.)
Vapor pressure:
166 mmHg ( 37.7 °C), 74.6 mmHg ( 20 °C)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
anhydrous
Quality Segment
vapor density
2.77 (vs air)
vapor pressure
166 mmHg ( 37.7 °C), 74.6 mmHg ( 20 °C)
assay
99.8%
form
liquid
autoignition temp.
1043 °F
expl. lim.
8 %
technique(s)
toxicology assay: suitable
impurities
<0.001% water, <0.005% water (100 mL pkg)
evapn. residue
<0.0005%
refractive index
n20/D 1.501 (lit.)
bp
80 °C (lit.)
mp
5.5 °C (lit.)
density
0.874 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
c1ccccc1
InChI
1S/C6H6/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H
InChI key
UHOVQNZJYSORNB-UHFFFAOYSA-N
General description
Benzen ist eine sechsgliedrige aromatische Verbindung. Die Möglichkeit einer von Superhalogenen induzierten Ionisierung von Benzen-Molekülen wird auf Grundlage von Ab-initio-Berechnungen berichtet. Benzen, ein häufig verwendetes industrielles Lösungsmittel, ist auch ein Luftschadstoff und ein starkes Karzinogen.
Application
Benzen kann in den folgenden Verfahren eingesetzt werden:
  • Bildung von Phenylacetat mittels aerober Oxidation unter Verwendung von Pd als Katalysator und Essigsäure als Lösungsmittel.
  • Bildung von Phenol mittels Hydroxylierung in Gegenwart eines von mesoporösem Kohlenstoffnitrid unterstützten Vanadium-Katalysators.
  • Lösungsmittel für die Herstellung von Galliumnitrid-Nanopartikeln (GaN) mittels Reaktion von Li3N und GaCl3 bei 280 °C.
Packaging
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
32212BX0220270709
Benzene Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Supelco
BX0220
Benzene
description
anhydrous, 99.8%
description
puriss. p.a., reag. meets analytical specification of Ph. Eur., ≥99.7%
description
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
description
suitable for HPLC, ≥99.9%
assay
99.8%
assay
≥99.7%
assay
≥99% (GC)
assay
≥99.9%
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
grade
anhydrous
grade
puriss. p.a.
grade
-
grade
HPLC grade
technique(s)
toxicology assay: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
vapor pressure
166 mmHg ( 37.7 °C), 74.6 mmHg ( 20 °C)
vapor pressure
166 mmHg ( 37.7 °C), 74.6 mmHg ( 20 °C)
vapor pressure
101 hPa ( 20 °C)
vapor pressure
74.6 mmHg ( 20 °C), 166 mmHg ( 37.7 °C)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Benzol
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1A - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
target_organs
Blood
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
flash_point_f
12.2 °F
flash_point_c
-11 °C
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
71-43-2
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf