Merck
W319902
Sigma-Aldrich
5-Methyl-2-phenyl-2-hexenal
≥96%, FG
Synonym(e):
Kakaohexenal
Größe auswählen
W319902-SAMPLE-K
€ 47,40
250 G
€ 188,00
1 KG
€ 402,00
5 KG
€ 1.540,00
€ 47,40
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
W319902-SAMPLE-K
€ 47,40
250 G
€ 188,00
1 KG
€ 402,00
5 KG
€ 1.540,00
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)2CHCH2CH=C(C6H5)CHO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
188.27
FEMA-Nummer:
3199
EG-Nummer:
CoE-Nummer:
10365
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
5.099
NACRES:
NA.21
€ 47,40
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agentur
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Dampfdichte
>1 (vs air)
Assay
≥96%
Brechungsindex
n20/D 1.534 (lit.)
Dichte
0.973 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Allergener Duftstoff
no known allergens
Organoleptisch
bitter; chocolate; cocoa
SMILES String
[H]C(C(C1=CC=CC=C1)=CCC(C)C)=O
InChI
1S/C13H16O/c1-11(2)8-9-13(10-14)12-6-4-3-5-7-12/h3-7,9-11H,8H2,1-2H3
InChIKey
YURDCJXYOLERLO-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
  • Characterization of aroma active volatile components in roasted mullet roe.: In dieser Studie wird 5-Methyl-2-phenyl-2-hexenal als eine Schlüsselkomponente identifiziert, die zum unverwechselbaren Aromaprofil von gebratenem Meeräschenrogen beiträgt. Diese Forschungsarbeit liefert Einblicke in die Geschmackswissenschaft und die Rolle flüchtiger Verbindungen im Aroma von Lebensmitteln und trägt zur Verbesserung der Produktentwicklung in der Lebensmittelindustrie bei (Fang M et al., 2022).
  • Eine 90-tägige Studie zur subchronischen Toxizität von 5-Methyl-2-Phenyl-2-Hexenal bei F344-Ratten.: Diese toxikologische Evaluierung bewertet die Sicherheit von 5-Methyl-2-phenyl-2-hexenal und liefert wichtige Daten für dessen Einsatz in verschiedenen Konsumgütern. Das Verständnis des toxikologischen Profils trägt dazu bei, die Sicherheit in der Anwendung zu gewährleisten, die für die behördliche Zulassung und die Verbrauchersicherheit entscheidend ist (Ogawa K et al., 2021).
  • 5-Methyl-2-phenyl-2-hexenal in the scent gland secretion of male cave crickets, Troglophilus cavicola and T. neglectus (Ensifera: Rhaphidophoridae).: Beschreibt das Vorhandensein von 5-Methyl-2-phenyl-2-hexenal in den Duftdrüsen von Höhlengrillen und weist auf seine Rolle in der chemischen Kommunikation und möglicherweise im Paarungsverhalten hin. Solche Studien verbessern unser Verständnis von Tierverhalten und auf Pheromonen basierenden Kommunikationssystemen (Leis HJ et al., 1998).
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Alekandra Bojke et al.
Journal of microbiological methods, 169, 105835-105835 (2020-01-10)
In this study, a procedure was developed to determine aldehydes using headspace solid-phase microextraction (HS-SPME) followed by gas chromatography (GC) coupled with mass spectrometry (MS). The aldehydes selected for research had previously been identified in various species of insects. Minimal
Rowe, D.
Perfumer & Flavorist, 30, 20-20 (2005)