Merck
W319912
Sigma-Aldrich
5-Methyl-2-phenyl-2-hexenal, mixture of isomers
natural, ≥96%, FG
Synonym(e):
2-Phenyl-5-methylhex-2-enal, Cocal, cocoa hexenal
Größe auswählen
5 G
€ 63,00
100 G
€ 1.170,00
500 G
€ 4.890,00
€ 63,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
€ 63,00
100 G
€ 1.170,00
500 G
€ 4.890,00
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)2CHCH2CH=C(C6H5)CHO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
188.27
FEMA-Nummer:
3199
EG-Nummer:
CoE-Nummer:
10365
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
5.099
NACRES:
NA.21
€ 63,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Qualität
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Qualitätsniveau
Agentur
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Assay
≥96%
Dichte
0.973 g/mL at 25 °C
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Allergener Duftstoff
no known allergens
Organoleptisch
bitter; chocolate; cocoa
SMILES String
O=C\C(=C\CC(C)C)\c1ccccc1
InChI
1S/C13H16O/c1-11(2)8-9-13(10-14)12-6-4-3-5-7-12/h3-7,9-11H,8H2,1-2H3/b13-9-
InChIKey
YURDCJXYOLERLO-LCYFTJDESA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
  • A 90-day subchronic toxicity study of 5-methyl-2-phenyl-2-hexenal in F344 rats.: This study investigates the subchronic toxicity of 5-methyl-2-phenyl-2-hexenal, an aromatic aldehyde, in laboratory rats. The research assesses various biomarkers of organ toxicity, blood chemistry, and histopathological changes after repeated administration, emphasizing its safety profile and potential risks in biological systems (Nakamura et al., 2021).
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)