Wichtige Dokumente
W340618
2-Isopropyl-5-methyl-2-hexenal
≥95%, stabilized, FG
Synonym(e):
5-methyl-2-propan-2-ylhex-2-enal, Isodihydrolavandulal
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Halal
Kosher
Agentur
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Assay
≥95%
Enthält
α-tocopherol as stabilizer
Brechungsindex
n20/D 1.452 (lit.)
bp
189 °C (lit.)
Dichte
0.845 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
green; lavender; woody; herbaceous
SMILES String
[H]C(=O)C(=CCC(C)C)C(C)C
InChI
1S/C10H18O/c1-8(2)5-6-10(7-11)9(3)4/h6-9H,5H2,1-4H3
InChIKey
IOLQAHFPDADCHJ-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
145.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
63 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?