Merck
W313203
Sigma-Aldrich
2-Isobutyl-3-methoxypyrazin
≥99%, FG
Synonym(e):
2-Methoxy-3-(2-methylpropyl)-pyrazin, 2-Methoxy-3-isobutylpyrazin
Größe auswählen
W313203-SAMPLE-K
€ 75,80
100 G
€ 490,00
500 G
€ 1.720,00
1 KG
€ 2.830,00
€ 75,80
Voraussichtliches Versanddatum14. März 2025
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
W313203-SAMPLE-K
€ 75,80
100 G
€ 490,00
500 G
€ 1.720,00
1 KG
€ 2.830,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H14N2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
166.22
FEMA-Nummer:
3132
EG-Nummer:
CoE-Nummer:
11338
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
14.043
NACRES:
NA.21
€ 75,80
Voraussichtliches Versanddatum14. März 2025
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agentur
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Assay
≥99%
Brechungsindex
n20/D 1.49 (lit.)
Dichte
0.99 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Allergener Duftstoff
no known allergens
Organoleptisch
green; vegetable; pepper
SMILES String
COc1nccnc1CC(C)C
InChI
1S/C9H14N2O/c1-7(2)6-8-9(12-3)11-5-4-10-8/h4-5,7H,6H2,1-3H3
InChIKey
UXFSPRAGHGMRSQ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
2-Isobutyl-3-methoxypyrazin ist der charakteristischste Geschmacks- und Aromabestandteil von Paprikaschoten.[1] Es ist auch in frischen Jalapeño-Chili-Schoten[1] und Ofenkartoffeln enthalten.[2]
Anwendung
  • RIFM Fragrance Ingredient Safety Assessment, 2-Isobutyl-3-methoxypyrazine, CAS Registry Number 24683-00-9.: Im Rahmen dieser Sicherheitsbewertung werden die toxikologischen Daten von 2-Isobutyl-3-methoxypyrazin überprüft und die sichere Verwendung in Düften sichergestellt (API et al., 2024).
  • Source-Sink Manipulations Have Major Implications for Grapevine Berry and Wine Flavonoids and Aromas That Go Beyond the Changes in Berry Sugar Accumulation.: In dieser Arbeit werden die Auswirkungen von 2-Isobutyl-3-methoxypyrazin auf das Aroma von Wein diskutiert. Dabei werden landwirtschaftliche Praktiken und ihr Einfluss auf die Qualität von Trauben behandelt (Martínez-Lüscher und Kurural, 2023).
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
176.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
80 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Volatile flavour components of baked potato flesh. A comparison of eleven potato cultivars.
Duckham SC, et al.
Molecular Nutrition And Food Research, 45(5), 317-323 (2001)
Volatile components and pungency in fresh and processed Jalapeno peppers.
Huffman VL, et al.
Journal of Food Science, 43(6), 1809-1811 (1978)
Maria Staiano et al.
Biopolymers, 89(4), 284-291 (2007-12-22)
The effects of hydrostatic pressure on the structure and stability of porcine odorant-binding protein (pOBP) in the presence and absence of the odorant molecule 2-isobutyl-3-methoxypyrazine (IBMP) were studied by steady-state and time-resolved fluorescence spectroscopy as well as by molecular dynamics
Julie Roy et al.
Biophysical journal, 99(1), 218-226 (2010-07-27)
The mouse major urinary protein (MUP) has proved to be an intriguing test bed for detailed studies on protein-ligand recognition. NMR, calorimetric, and modeling investigations have revealed that the thermodynamics of ligand binding involve a complex interplay between competing enthalpic
Philippus Alberts et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 57(20), 9347-9355 (2009-10-08)
An LC-MS/MS method for the trace-level determination of 3-alkyl-2-methoxypyrazines in Sauvignon blanc wines is described. 3-Isobutyl-2-methoxypyrazine (IBMP), 3-isopropyl-2-methoxypyrazine (IPMP) and 3-sec-butyl-2-methoxypyrazine (SBMP) were analyzed by reversed phase liquid chromatography coupled to atmospheric pressure chemical ionization, as electrospray ionization was found
Protokolle
Separation of 2-Isopropyl-3-methoxypyrazine 20 ppt; 2-Isobutyl-3-methoxypyrazine; 2-Methylisoborneol; (±)-Geosmin 10 ppt