Wichtige Dokumente
W320218
Methyl-2-pyrrolylketon
≥98%, FG
Synonym(e):
2-Acetylpyrrol, Methyl-2-pyrrolyl-keton
Biologische Quelle
synthetic
Qualität
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agentur
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Assay
≥98%
bp
220 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
88-93 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Allergener Duftstoff
no known allergens
Organoleptisch
bread; coumarin; licorice; musty; nutty; walnut
SMILES String
CC(=O)c1ccc[nH]1
InChI
1S/C6H7NO/c1-5(8)6-3-2-4-7-6/h2-4,7H,1H3
InChIKey
IGJQUJNPMOYEJY-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
- RIFM fragrance ingredient safety assessment, methyl 2-pyrrolyl ketone, CAS Registry Number 1072-83-9.: In dieser Studie wird eine Sicherheitsbewertung von Methyl-2-Pyrrolyl-Keton für seine Verwendung in Duftstoffen vorgestellt, wobei sein toxikologisches Profil und regulatorische Überlegungen hervorgehoben werden (Api AM, Belsito D, Botelho D, et al., 2024, Api et al., 2024).
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?